Merck
AMBH990F7182
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-chloroquinoline-2-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
235.67
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
ethyl 4-chloro-2-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H10ClNO2/c1-2-16-12(15)11-7-9(13)8-5-3-4-6-10(8)14-11/h3-7H,2H2,1H3
InChI key
POWYXUDTZJAGFL-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18436-69-6.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)