Merck
AMBH990F6C02
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
207.13
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzamide
Inchi Code
1S/C8H5F4NO/c9-6-3-4(8(10,11)12)1-2-5(6)7(13)14/h1-3H,(H2,13,14)
InChI key
BQNZIRSNAKWERJ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/207853-64-3.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)