Merck
AMBH990F614D
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(2-(aminomethyl)phenyl)acetate hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
215.68
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
methyl [2-(aminomethyl)phenyl]acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO2.ClH/c1-13-10(12)6-8-4-2-3-5-9(8)7-11;/h2-5H,6-7,11H2,1H3;1H
InChI key
USTQHZSUPSVRCN-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/208124-61-2.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)