Merck
AMBH98C8E5F7
Ambeed, Inc.
Imidazo[1,2-a]pyrazine-3-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
163.14
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
imidazo[1,2-a]pyrazine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H5N3O2/c11-7(12)5-3-9-6-4-8-1-2-10(5)6/h1-4H,(H,11,12)
InChI key
FXBLRUPBVBHCTR-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1265896-03-4.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)