Merck
AMBH98C8E519
Ambeed, Inc.
3-(1H-Pyrrol-1-yl)aniline
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
158.2
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
3-(1H-pyrrol-1-yl)aniline
Inchi Code
1S/C10H10N2/c11-9-4-3-5-10(8-9)12-6-1-2-7-12/h1-8H,11H2
InChI key
PJGDCPOPSNUYHC-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89353-42-4.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)