Merck
AMBH98C8E39E
Ambeed, Inc.
3-Iodo-5-methyl-1H-indazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
258.06
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
3-iodo-5-methyl-1H-indazole
Inchi Code
1S/C8H7IN2/c1-5-2-3-7-6(4-5)8(9)11-10-7/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI 密鑰
IZIWHSYVQDJETA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885518-92-3.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/885518-92-3.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)