Merck
AMBH98C8E2DC
Ambeed, Inc.
3-Chloro-4-(difluoromethoxy)picolinic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
223.56
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
3-chloro-4-(difluoromethoxy)picolinic acid
Inchi Code
1S/C7H4ClF2NO3/c8-4-3(14-7(9)10)1-2-11-5(4)6(12)13/h1-2,7H,(H,12,13)
InChI 密鑰
LGODKTNPXGDUCN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1805955-56-9.html
Synonym
3-chloro-4-(difluoromethoxy)picolinic acid
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1805955-56-9.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)