Merck
AMBH98C8E203
Ambeed, Inc.
(1-Methylpiperidin-4-yl)methanamine dihydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
201.14
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
(1-methyl-4-piperidinyl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H16N2.2ClH/c1-9-4-2-7(6-8)3-5-9;;/h7H,2-6,8H2,1H3;2*1H
InChI key
QJOPPLGHTCLBJO-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1187582-53-1.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)