Iupac Name
N-ethyl-2-nitrobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H10N2O4S/c1-2-9-15(13,14)8-6-4-3-5-7(8)10(11)12/h3-6,9H,2H2,1H3
InChI key
MQOIFAQSYCSLRF-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/23530-41-8.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门