Merck
AMBH98C8DEAF
Ambeed, Inc.
(2,4-Difluoro-3-propoxyphenyl)boronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
215.99
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
2,4-difluoro-3-propoxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H11BF2O3/c1-2-5-15-9-7(11)4-3-6(8(9)12)10(13)14/h3-4,13-14H,2,5H2,1H3
InChI key
BUFQSDWLWIWVKM-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2096329-68-7.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2096329-68-7.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)