Merck
AMBH9884CF7F
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-4-nitropyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
142.09
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
2-fluoro-4-nitropyridine
Inchi Code
1S/C5H3FN2O2/c6-5-3-4(8(9)10)1-2-7-5/h1-3H
InChI key
BOGKTBKWDIUAGK-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18614-46-5.html
象形图
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)