Merck
AMBH9884CF2E
Ambeed, Inc.
2-Methyloxazole-4-carbothioamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
142.18
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
2-methyl-1,3-oxazole-4-carbothioamide
Inchi Code
1S/C5H6N2OS/c1-3-7-4(2-8-3)5(6)9/h2H,1H3,(H2,6,9)
InChI 密鑰
IWWCFZYMVZDVHG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/90980-10-2.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/90980-10-2.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)