Merck
AMBH9884CBDB
Ambeed, Inc.
4-Cyclopentylaniline
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
161.25
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
4-cyclopentylaniline
Inchi Code
1S/C11H15N/c12-11-7-5-10(6-8-11)9-3-1-2-4-9/h5-9H,1-4,12H2
InChI key
BKMMERYBDMQMFJ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/20029-53-2.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)