Merck
AMBH9884CB10
Ambeed, Inc.
2-Ethoxy-5-fluoropyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
141.15
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-ethoxy-5-fluoropyridine
Inchi Code
1S/C7H8FNO/c1-2-10-7-4-3-6(8)5-9-7/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
RMLKQVFQPMQDIH-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/858675-61-3.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)