Merck
AMBH9884C5E9
Ambeed, Inc.
3-Bromo-4,5-dimethylaniline
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
200.08
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
3-bromo-4,5-dimethylaniline
Inchi Code
1S/C8H10BrN/c1-5-3-7(10)4-8(9)6(5)2/h3-4H,10H2,1-2H3
InChI key
HSBYBGRURGCYRB-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/264194-28-7.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)