Merck
AMBH9884C5DD
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)thiazole-4-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
277.3
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
ethyl 2-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H11NO4S/c1-2-16-13(15)9-6-19-12(14-9)8-3-4-10-11(5-8)18-7-17-10/h3-6H,2,7H2,1H3
InChI key
WRDIRGFGEKHRIK-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/248249-53-8.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)