Merck
AMBH9884C557
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(chloromethyl)nicotinate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
185.61
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
methyl 2-(chloromethyl)nicotinate
Inchi Code
1S/C8H8ClNO2/c1-12-8(11)6-3-2-4-10-7(6)5-9/h2-4H,5H2,1H3
InChI key
AMIVNKVBDFJAFD-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Semi-Solid or Solid or Lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/177785-14-7.html
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)