Merck
AMBH9884C4F5
Ambeed, Inc.
H-DL-Phe(2-I)-OH
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
291.09
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-iodophenylalanine
Inchi Code
1S/C9H10INO2/c10-7-4-2-1-3-6(7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)
InChI key
BKXVGLPBXYBDDM-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1986-86-3.html
象形图
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)