Merck
AMBH9884C39B
Ambeed, Inc.
2-Methyl-9H-fluoren-9-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
194.23
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-methyl-9H-fluoren-9-one
Inchi Code
1S/C14H10O/c1-9-6-7-11-10-4-2-3-5-12(10)14(15)13(11)8-9/h2-8H,1H3
InChI key
KXXOMIPLRDTZCC-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2840-51-9.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)