Merck
AMBH9884C1D5
Ambeed, Inc.
3-(1,3-Dioxolan-2-yl)benzonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
175.19
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
3-(1,3-dioxolan-2-yl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C10H9NO2/c11-7-8-2-1-3-9(6-8)10-12-4-5-13-10/h1-3,6,10H,4-5H2
InChI key
BYKDCLKZFBKIBQ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
85%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/153329-04-5.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)