Merck
AMBH9884B87B
Ambeed, Inc.
5-Bromoisoquinolin-8-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
224.06
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
5-bromoisoquinolin-8-ol
Inchi Code
1S/C9H6BrNO/c10-8-1-2-9(12)7-5-11-4-3-6(7)8/h1-5,12H
InChI key
ASEOSMQJCKDQAA-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1892644-18-6.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)