Iupac Name
ethyl 2-(4-(6-fluoroquinolin-4-yl)cyclohex-3-en-1-yl)acetate
Inchi Code
1S/C19H20FNO2/c1-2-23-19(22)11-13-3-5-14(6-4-13)16-9-10-21-18-8-7-15(20)12-17(16)18/h5,7-10,12-13H,2-4,6,11H2,1H3
InChI key
NLXULBPNNZVONZ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1923836-86-5.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门