Merck
AMBH97F11434
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2-hydroxybenzamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
216.03
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
4-bromo-2-hydroxybenzamide
Inchi Code
1S/C7H6BrNO2/c8-4-1-2-5(7(9)11)6(10)3-4/h1-3,10H,(H2,9,11)
InChI key
ZUYVEVLBOGNWOE-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5428-40-0.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)