Merck
AMBH97F112BB
Ambeed, Inc.
3-Benzylpiperidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
175.27
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
3-benzylpiperidine
Inchi Code
1S/C12H17N/c1-2-5-11(6-3-1)9-12-7-4-8-13-10-12/h1-3,5-6,12-13H,4,7-10H2
InChI key
BKDMXVREWXKZLB-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13603-25-3.html
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)