Merck
AMBH97F111A8
Ambeed, Inc.
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-propanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
192.21
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
3-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H12O3/c12-11(13)4-2-8-1-3-10-9(7-8)5-6-14-10/h1,3,7H,2,4-6H2,(H,12,13)
InChI key
DPQFYUVHQLRVGR-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/215057-28-6.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)