Merck
AMBH97F07708
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-1,3,5-trimethylbenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
138.18
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-fluoro-1,3,5-trimethylbenzene
Inchi Code
1S/C9H11F/c1-6-4-7(2)9(10)8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
InChI key
ZLGPNBBJPOBSLY-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/392-69-8.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)