Merck
AMBH97F07673
Ambeed, Inc.
3-Oxo-3-(thiophen-3-yl)propanenitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
151.19
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
3-oxo-3-(3-thienyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C7H5NOS/c8-3-1-7(9)6-2-4-10-5-6/h2,4-5H,1H2
InChI key
IWPZODDPZNLDAM-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/69879-30-7.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)