Merck
AMBH97F07140
Ambeed, Inc.
8-Benzyl-1-oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
246.31
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
8-benzyl-1-oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one
Inchi Code
1S/C14H18N2O2/c17-13-15-11-14(18-13)6-8-16(9-7-14)10-12-4-2-1-3-5-12/h1-5H,6-11H2,(H,15,17)
InChI key
IUIWIPRVGAAEOH-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5053-14-5.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)