Merck
AMBH97F06CFB
Ambeed, Inc.
3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
232.12
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
3-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H3F3N2O3/c9-8(10,11)16-7-2-1-5(4-12)3-6(7)13(14)15/h1-3H
InChI 密鑰
WFAHTXKLIWKTAQ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1214360-38-9.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1214360-38-9.html