Merck
AMBH97F06157
Ambeed, Inc.
(1H-Indazol-7-yl)boronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
161.96
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
1H-indazol-7-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H7BN2O2/c11-8(12)6-3-1-2-5-4-9-10-7(5)6/h1-4,11-12H,(H,9,10)
InChI key
QAHHYPPRKWNXHT-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/915411-01-7.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)