Merck
AMBH97F0613F
Ambeed, Inc.
4-Isopropoxybenzonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
161.2
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
4-isopropoxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C10H11NO/c1-8(2)12-10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3-6,8H,1-2H3
InChI key
OJZKKEGJFOAAAV-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/91949-95-0.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)