Merck
AMBH97F05FAC
Ambeed, Inc.
2-Amino-N-cyclopropylacetamide hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
150.61
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-amino-N-cyclopropylacetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10N2O.ClH/c6-3-5(8)7-4-1-2-4;/h4H,1-3,6H2,(H,7,8);1H
InChI key
DYXKHNOFSUODKN-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/670253-51-7.html
Synonym
2-Amino-n-cyclopropylacetamide, HCl
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)