Merck
AMBH97F05B90
Ambeed, Inc.
(2-Cyanopyrimidin-5-yl)boronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
148.92
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
2-cyano-5-pyrimidinylboronic acid
Inchi Code
1S/C5H4BN3O2/c7-1-5-8-2-4(3-9-5)6(10)11/h2-3,10-11H
InChI key
FNCAXVHODMJGMN-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1164100-81-5.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1164100-81-5.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)