Merck
AMBH97F05B7E
Ambeed, Inc.
2-Bromo-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
224.06
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
2-bromo-6-(1H-pyrazol-1-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C8H6BrN3/c9-7-3-1-4-8(11-7)12-6-2-5-10-12/h1-6H
InChI 密鑰
LPRJOZJWALGJGM-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/123640-41-5.html
象形圖
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/123640-41-5.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)