Merck
AMBH97F05B50
Ambeed, Inc.
2-Chloro-4-(2-fluoropyridin-3-yl)pyrimidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
209.61
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-chloro-4-(2-fluoro-3-pyridinyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C9H5ClFN3/c10-9-13-5-3-7(14-9)6-2-1-4-12-8(6)11/h1-5H
InChI key
AFUWPPDPTXFWAT-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/954216-54-7.html
象形图
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)