Merck
AMBH97F05A3E
Ambeed, Inc.
(2-Iodo-4-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
302.03
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
[2-iodo-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C8H6F3IO/c9-8(10,11)6-2-1-5(4-13)7(12)3-6/h1-3,13H,4H2
InChI key
KYPRZVRKNSVLNI-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/873005-49-3.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)