Merck
AMBH97F04BD5
Ambeed, Inc.
2-(Furan-2-yl)-2-oxoacetic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
140.1
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
2-furyl(oxo)acetic acid
Inchi Code
1S/C6H4O4/c7-5(6(8)9)4-2-1-3-10-4/h1-3H,(H,8,9)
InChI key
IXVPCJUAKDVYKX-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1467-70-5.html
象形图
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1467-70-5.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)