Merck
AMBH97F04AD9
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-amino-1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
205.64
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
ethyl 4-amino-1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3O2.ClH/c1-3-12-7(11)6-9-5(8)4-10(6)2;/h4H,3,8H2,1-2H3;1H
InChI key
CQRVNNMJJDJXPE-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/180258-46-2.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)