Merck
AMBH97F0447D
Ambeed, Inc.
4-(Oxazol-2-yl)aniline
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
160.18
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
4-(1,3-oxazol-2-yl)aniline
Inchi Code
1S/C9H8N2O/c10-8-3-1-7(2-4-8)9-11-5-6-12-9/h1-6H,10H2
InChI key
SLLOVNWUCAZDJC-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/62882-11-5.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)