Merck
AMBH97F04218
Ambeed, Inc.
4-Hydroxyphenyl methacrylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
178.19
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
4-hydroxyphenyl 2-methylacrylate
Inchi Code
1S/C10H10O3/c1-7(2)10(12)13-9-5-3-8(11)4-6-9/h3-6,11H,1H2,2H3
InChI key
PJMXUSNWBKGQEZ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/31480-93-0.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)