Iupac Name
22-methoxy-22-oxodocosanoic acid
Inchi Code
1S/C23H44O4/c1-27-23(26)21-19-17-15-13-11-9-7-5-3-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22(24)25/h2-21H2,1H3,(H,24,25)
InChI key
VLADQLCDUQNNNZ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7511-30-0.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持