Merck
AMBH97F04129
Ambeed, Inc.
5-Hydroxypentyl acrylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
158.2
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
5-hydroxypentyl acrylate
Inchi Code
1S/C8H14O3/c1-2-8(10)11-7-5-3-4-6-9/h2,9H,1,3-7H2
InChI key
INRQKLGGIVSJRR-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
92%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57198-94-4.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)