Merck
AMBH97BA0999
Ambeed, Inc.
1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-6-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
162.15
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H6N2O2/c11-8(12)7-3-6-5(4-10-7)1-2-9-6/h1-4,9H,(H,11,12)
InChI key
NIAARPKVLGAVLH-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1082040-99-0.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1082040-99-0.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)