Merck
AMBH97BA01F6
Ambeed, Inc.
Isoquinoline-8-carbonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
154.17
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
8-isoquinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H6N2/c11-6-9-3-1-2-8-4-5-12-7-10(8)9/h1-5,7H
InChI 密鑰
PZNNHPZBZRHNDO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/362606-11-9.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)