Merck
AMBH97BA0035
Ambeed, Inc.
N,N-Bis-Boc-N-allylamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
257.33
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
di(tert-butyl) allylimidodicarbonate
Inchi Code
1S/C13H23NO4/c1-8-9-14(10(15)17-12(2,3)4)11(16)18-13(5,6)7/h8H,1,9H2,2-7H3
InChI key
YLJIUBLSFUQBSL-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/115269-99-3.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)