Merck
AMBH97B9F930
Ambeed, Inc.
(4-Methoxy-2-methylphenyl)methanamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
151.21
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
(4-methoxy-2-methylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H13NO/c1-7-5-9(11-2)4-3-8(7)6-10/h3-5H,6,10H2,1-2H3
InChI 密鑰
RYTPCWXDKCCDBI-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/21883-14-7.html
象形圖
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/21883-14-7.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)