Merck
AMBH97B9F2EB
Ambeed, Inc.
3,6-Dibromoquinoline
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
286.95
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
3,6-dibromoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5Br2N/c10-7-1-2-9-6(3-7)4-8(11)5-12-9/h1-5H
InChI 密鑰
CYLMMNPZLQGNEW-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/69268-39-9.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/69268-39-9.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)