Merck
AMBH96F10D11
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-cyclopropylacetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
128.17
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
ethyl cyclopropylacetate
Inchi Code
1S/C7H12O2/c1-2-9-7(8)5-6-3-4-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
AODPICOFZRYWKI-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53432-87-4.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)