Merck
AMBH96F10D05
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorophenol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
244.97
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
4-bromo-2,3,5,6-tetrafluorophenol
Inchi Code
1S/C6HBrF4O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
InChI 密鑰
ZBYSEVWUBQSGKC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1998-61-4.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1998-61-4.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)