Merck
AMBH96F10B72
Ambeed, Inc.
2-Bromo-N-(2-fluorophenyl)acetamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
232.05
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
2-bromo-N-(2-fluorophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H7BrFNO/c9-5-8(12)11-7-4-2-1-3-6(7)10/h1-4H,5H2,(H,11,12)
InChI key
JMRLQUWUFLVROJ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/73383-95-6.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)